missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Caldo Terrific, partes 1 y 2

Código de producto. 11317699 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Caldo Terrific; peso (sistema métrico): 1 kg; especies: E. coli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
11317699 Caldo Terrific; peso (sistema métrico): 1 kg; especies: E. coli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11317699 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113045031

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El caldo MP Biomedicals™ Terrific es un medio nutriente rico para la propagación de Escherichia coli con fines de mantenimiento de cepas, clonación y expresión de proteínas.

  • Terrific Broth es un medio rico clásico para el crecimiento de alta densidad de células de E. coli y mayores rendimientos de ADN plasmídico sin la necesidad de amplificación con antibióticos.
  • Está certificado para cultivos de plásmidos y otras bacterias en medio líquido.
  • Similar en función a CIRCLEGROW™ excepto que el Caldo Terrific debe esterilizarse en autoclave en dos partes que se combinan después de la esterilización en autoclave.
  • Medios encapsulados: Simplemente cuente la cantidad adecuada de cápsulas, colóquelas en agua y esterilice en autoclave.
  • Se consiguen densidades celulares más altas utilizando el caldo Terrific en comparación con el caldo tradicional LB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formato Cápsulas
Grado Grado de biología molecular
Tipo de medios Caldo Terrific Broth
pH 6,84 ±0,3 (a 25 °C)
Solubilidad Soluble en agua
Peso (métrico) 1 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.