Descripción
- Diseñado para apoyar estudios de respiración anaeróbica para determinar el potencial bioquímico de metano (BMP ) de biomasa
- El BMP El análisis estudia la producción de biogás a partir de residuos orgánicos principalmente para el tratamiento de residuos y aguas residuales y para la producción de energía renovable.
- El sistema también es adecuado para otros estudios anaeróbicos, como las pruebas de desnitrificación. Para realizar este análisis es necesario añadir el código de frascos de desnitrificación VELP opcional. A00000410
- La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
- Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis.
- Rango de presión: 500÷ 2000 mbar (hPa).
- Resultados disponibles en BMP (NmLCH4/gSV) y presión (mbar).
- Conversión automática de resultados de presión en BMP .
- El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, la solución única VELP garantiza un monitoreo constante de múltiples análisis desde un software propietario intuitivo, el RESPIROSoft™ .
- El VELP DataBox™ está incluido en los Sistemas junto con el RESPIROSoft™ Software y permite la transmisión inalámbrica de datos desde el sensor RESPIROMETRIC al PC.
- El DataBox™ Almacena resultados de hasta 48 sensores RESPIROMÉTRICOS (8 sistemas).
- Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en nube VELP Ermes para mejorar su experiencia de laboratorio.
La conexión a la plataforma en la nube VELP Ermes le liberará de tareas tediosas y mejorará la productividad de su laboratorio. - Incluye sensor RESPIROMÉTRICO (x 6), estación de agitación Maxi 6, botellas y barras de agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Analizador de respiración anaeróbica |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Batería, tipo | CR 2430 |
| Tipo de conexión | Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB |
| Material | Tecnopolímero |
| temp | 500/2000 Mbar (hPa) |
| Volumen de la muestra (métrico) | Volumen del frasco: 1000 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Estudios de respiración anaeróbica como el potencial de metano bioquímico (PMB) de la biomasa. |
| Incluye | RESPIROSoft con DataBox |
| Garantía | 25 meses |
| Mostrar más |