Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para Campylobacter (Skirrow)
Código de producto. 12937128
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar selectivo para Campylobacter (Skirrow)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
12937128 Agar selectivo para Campylobacter (Skirrow) paquete de 10
1 options
Código de producto. 12937128 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB0118A
Edge
Aísle de forma selectiva Campylobacter jejuni y Campylobacter coli de muestras humanas, animales, aviares y medioambientales con este medio listo para su uso.
Aísle de forma selectiva Campylobacter jejuni y Campylobacter coli de muestras humanas, animales, aviares y ambientales con el agar selectivo para Campylobacter (Skirrow) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se recomienda para el aislamiento de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli a partir de muestras fecales. El medio se diseñó para superar las dificultades prácticas asociadas con la técnica de cultivo de filtrado fecal descrita por Butzler1. Además, para lograr una selectividad óptima, el agar selectivo para Campylobacter (Skirrow) puede incubarse a 42 °C.
Aísle las especies de Campylobacter de las muestras fecales con el agar selectivo para Campylobacter (Skirrow). El medio es una modificación de la formulación descrita por Skirrow2
  • Se puede optimizar para mejorar la selectividad si se incuba a 42 °C.
  • Ayuda a evitar las dificultades prácticas asociadas con la técnica de cultivo con filtrado fecal.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo/Marrón translúcido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar selectivo para Campylobacter (Skirrow)
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.