Learn More
Cole-Parmer™ Conector recto, desconxión rápida x inserto de acoplamiento NTP(macho), con vávula, latón
Descripción
- Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
- Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi) y temperaturas de hasta los – 40 a 88,22 °C (– 40 a 180 °F). Además, puede usarse con gases o líquidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Latón |
| Longitud global (métrico) | 3,37 cm |
| Para utilizar con | Cuerpo de desconexión rápida y conector NTP(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de presión y vacío |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Tamaño de los tubos | Encaja en tubos con DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Presión máxima | 250 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Tipo de producto | Conector de desconexión rápida |